Learn More
Hidróxido de trimetiltina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234764 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15234764 25 g Frasco de vidrio 25 g
15214764 1 g Frasco de vidrio 1 g
15224764 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15234764 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449220250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 56-24-6 | C3H10OSn | 180.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-24-6
Fórmula molecular C3H10OSn
Peso molecular (g/mol) 180.82
Número MDL MFCD00013929
Clave InChI OJZNYUDKNVNEMV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo trimethyltin hydroxide, stannane, hydroxytrimethyl, trimethylstannanol, hydroxytrimethyltin, trimethyl tin hydroxide, trimethylhydroxytin, hydroxytrimethylstannane, trimethylstannyl hydroxide, unii-10alt8dj2v, tin, trimethyl-, hydroxide
PubChem CID 6328620
Nombre IUPAC trimetiltina; hidrato
SMILES C[Sn](C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyltin hydroxide
Punto de fusión 118.0°C to 119.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SnOH
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.82
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethyltin hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.