Learn More
Cloruro de trimetilestaño, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225640 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10488540 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10225640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163990100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1066-45-1 | C3H11ClSn | 201.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-45-1
Fórmula molecular C3H11ClSn
Peso molecular (g/mol) 201.28
Número MDL MFCD00000520
Clave InChI FVFGWISLDLUGHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyltin chloride, stannane, chlorotrimethyl, chlorotrimethyltin, trimethylchlorotin, trimethylstannyl chloride, trimethylchlorostannane, chloro trimethyl stannane, m&t chemicals 1222-45, stannylium, trimethyl-, chloride, trimethyltinchloride
PubChem CID 14016
Nombre IUPAC cloro(trimetil)estannano
SMILES Cl.C[SnH](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyltin chloride
Punto de fusión 37.0°C to 39.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 148.0°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SnCl
Cantidad 10 g
Fieser 17,388; 03,19; 04,27; 05,26; 06,41; 07,18; 13,239
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethyltin chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.