Learn More
Bromuro de trimetiltina, Thermo Scientific™
Código de producto. 11374839
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374839 1 g 1 g
11364839 5 g 5 g
11384839 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 071153.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-44-0
Fórmula molecular C3H11BrSn
Peso molecular (g/mol) 245.74
Número MDL MFCD00000051
Clave InChI KNPKGRQZYPSMBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyltin bromide, bromotrimethyltin, stannane, bromotrimethyl, trimethylstannyl bromide, trimethyltin bromide 6ci, me3snbr, tin, bromotrimethyl, acmc-20ajcw, bromo trimethyl stannane, ch3 3snbr
PubChem CID 14015
Nombre IUPAC bromo(trimetil)estanano
SMILES Br.C[SnH](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyltin bromide
Punto de fusión 27°C
Punto de ebullición 165°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.7
Forma física Líquido