Learn More
Yoduro de trimetilsulfoxonio, TRC
Código de producto. 30449523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449523 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30449523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79750010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfoxonium Iodide
CAS 1774-47-6
Fórmula molecular C3H9IOS
Cantidad 10 g
Sinónimo Trimethylsulfonium Iodide Oxide, Trimethylsulfoxonium Iodide, NSC 71213, S,S,S-Trimethylsulfoxonium iodide, Trimethyloxosulfonium Iodide, Trimethyloxosulphonium Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9OS.HI/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[S+](=O)(C)C
Peso molecular (g/mol) 220.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.9419