Learn More
Yoduro de trimetilsulfoxonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491998 25 g 25 g
11402008 100 g 100 g
11412008 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14589.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1774-47-6 | C3H9IOS | 220.07 g/mol
Trimethylsulfoxonium iodide reacts with sodium hydride to prepare dimethyloxosulfonium methylide, which is used as a methylene-transfer reagent in synthetic chemistry. It is used to prepare ylide, which reacts with carbonyl compounds to get epoxides. Further, it reacts with alfa,beta-unsaturated esters to get cyclopropyl esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de trimetilsulfoxonio reacciona con el hidruro de sodio para preparar metiluro de dimetiloxosulfonio, que se utiliza como reactivo de transferencia de metileno en química sintética. Se utiliza para preparar iluro, que reacciona con los compuestos de carbonilo para obtener epóxidos. Además, reacciona con los ésteres alfa y beta-insaturados para obtener ésteres de ciclopropilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1774-47-6
Fórmula molecular C3H9IOS
Peso molecular (g/mol) 220.07
Número MDL MFCD00011899
Clave InChI BPLKQGGAXWRFOE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulphoxonium iodide, trimethyloxosulfonium iodide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide, trimethyloxosulphonium iodide, trimethyl sulphoxonium ioidie, s,s,s-trimethylsulfoxonium iodide, trimethylsulfoxoniumiodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, oxide, sulfoxonium, trimethyl-, iodide 1:1
PubChem CID 74498
Nombre IUPAC yoduro de trimetil(oxo)-λ⁶-sulfanilio
SMILES [I-].C[S+](C)(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfoxonium iodide
Punto de fusión ∼170°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3595854
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.07
Porcentaje de pureza ≥98%