Learn More
Yoduro de trimetilsulfoxonio-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethylsulfoxonium-d9 Iodide |
| CAS | 23726-00-3 |
| Fórmula molecular | C3D9IOS |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Tri(methyl-d3)-sulfoxonium Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8OS.HI.H/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-3H3;1H;/q+1;;/p-1/i1D2,2D3,3D3;;1+1 |
| SMILES | O=[S+](C([2H])([2H])[2H])([C]([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].[2H].[I-] |
| Nombre IUPAC | Yoduro de tri(trideuteriometil)sulfoxonio |
| Peso molecular (g/mol) | 229.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229 |