Learn More
Cloruro de trimetilsulfoxonio, TRC
Código de producto. 30455656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455656 5 g 5 g
30450004 10 g 10 g
30453055 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8967585G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5034-06-0
Fórmula molecular C3H9OSCl
Peso molecular (g/mol) 128.62
SMILES [Cl-].C[S+](=O)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfoxonium Chloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9OS.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0063