Learn More
Cloruro de trimetilsulfoxonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10595134 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10595134 1 g Frasco de vidrio 1 g
10254574 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10595134 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381520010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5034-06-0 | C3H9ClOS | 128.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5034-06-0
Fórmula molecular C3H9ClOS
Peso molecular (g/mol) 128.62
Número MDL MFCD00011898
Clave InChI KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo trimethylsulfoxonium chloride, trimethyloxosulfonium chloride, trimethylsulfonium chloride oxide, trimethyloxosulphonium chloride, sulfonium, trimethyl-, chloride, s-oxide, sulfoxonium, trimethyl-, chloride, sulfoxonium, trimethyl-, chloride 8ci,9ci, trimethyl oxo-??-sulfanylium chloride, c3h9os.cl, sulfoxonium, chloride
PubChem CID 197819
SMILES C[S+](=O)(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfoxonium chloride
Punto de fusión 226.0°C to 229.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3S(O)Cl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.62
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsulfoxonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.