Learn More
Tetrafluoroborato de trimetilsulfonio, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11370144 5 g 5 g
11380144 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370144 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00647.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 676-88-0 | C3H9BF4S | 163.97 g/mol
Trimethylsulfonium tetrafluoroborate, is used as Methylene transfer agent and as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de trimetilsulfonio se utiliza como agente de transferencia de metileno y como intermedio farmacéutico. También se usa como materia prima en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 676-88-0
Fórmula molecular C3H9BF4S
Peso molecular (g/mol) 163.97
Número MDL MFCD00031582
Clave InChI RNBNWTAKWJKQNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsulfonium tetrafluoroborate, trimethylsulphonium tetrafluoroborate 1-, trimethyl sulfonium fluoroborate, trimethylsulfanium tetrafluoroborate, trimethylsulphoniumtetrafluoroborate
PubChem CID 3083643
Nombre IUPAC tetrafluoroboranuide; trimethylsulfanium
SMILES C[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 214°C to 218°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 3708437
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.98
Porcentaje de pureza ≥98%