Learn More
Trimetilsulfonio yoduro, TRC
Código de producto. 30454208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454208 1 g 1 g
30453197 50 g -
30452222 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7974801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2181-42-2
Fórmula molecular C3 H9 S . I
Peso molecular (g/mol) 204.07
Sinónimo Sulfonium, trimethyl-, iodide (1:1) (ACI), Sulfonium, trimethyl-, iodide (8CI, 9CI), Trimethylsulfonium iodide (6CI, 7CI), Trimethyl-λ[3]-sulfane hydroiodide, Trimethylsulphonium iodide
Nombre IUPAC trimetilsulfanio;yoduro
SMILES [I-].C[S+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfonium iodide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.947