Learn More
Yoduro de trimetilsulfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10214860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10214860 100 g Frasco de plástico 100 g
10133430 25 g Frasco de plástico 25 g
10435755 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10214860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140251000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2181-42-2 | C3H9IS | 204.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2181-42-2
Fórmula molecular C3H9IS
Peso molecular (g/mol) 204.07
Número MDL MFCD00011632
Clave InChI VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
PubChem CID 75127
Nombre IUPAC trimetilsulfanio;yoduro
SMILES C[S+](C)C.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfonium iodide
Punto de fusión 215.0°C to 220.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3SI
Cantidad 100 g
Fieser 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos