Learn More
Hidróxido de trimetilsulfonio (0,2 mol/l en metanol), TRC
Código de producto. 30455746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30455746 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30455746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79700010ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfonium Hydroxide
CAS 17287-03-5
Fórmula molecular C3H10OS
Cantidad 10 mL
Sinónimo Sulfonium','trimethyl-','hydroxide (8CI','9CI), Trimethylsulfonium hydroxide (6CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9S.H2O/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H2/q+1;/p-1
SMILES [OH-].C[S+](C)C
Nombre IUPAC trimetilsulfanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 94.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0452
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.2 mol/L