Learn More
Cloruro de trimetilsulfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethylsulfonium Chloride |
| CAS | 3086-29-1 |
| Fórmula molecular | C3H9S . Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Sulfonium','trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), Sulfonium','trimethyl-','chloride (8CI','9CI), Trimethylsulfonium chloride (6CI','7CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9S.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[S+](C)C |
| Nombre IUPAC | cloruro de trimetilsulfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 112.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0113 |