Learn More
Cloruro de trimetilsulfonio, TRC
Código de producto. 30454255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454255 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30454255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT798375500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfonium Chloride
CAS 3086-29-1
Fórmula molecular C3H9S . Cl
Cantidad 500 mg
Sinónimo Sulfonium','trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), Sulfonium','trimethyl-','chloride (8CI','9CI), Trimethylsulfonium chloride (6CI','7CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9S.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[S+](C)C
Nombre IUPAC cloruro de trimetilsulfanio
Peso molecular (g/mol) 112.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0113