Learn More
Bromuro de trimetilsulfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486117 25 g 25 g
11496117 100 g 100 g
11406127 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25098.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3084-53-5 | C3H9BrS | 157.069 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3084-53-5
Fórmula molecular C3H9BrS
Peso molecular (g/mol) 157.069
Número MDL MFCD00051367
Clave InChI GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo trimethylsulfonium bromide, trimethylsulfoniumbromide, sulfonium, trimethyl-, bromide, trimethylsulfanium bromide, unii-j59ncr7385, sulfonium, trimethyl-, bromide 1:1, acmc-209hj3, ksc492m3f
PubChem CID 2735154
Nombre IUPAC trimetilsulfonio;bromuro
SMILES C[S+](C)C.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsulfonium bromide
Punto de fusión 203°C (sublimation)
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.07
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsulfonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsulfonium bromide