Learn More
Alcohol trimetilsililpropargílico, TRC
Código de producto. 30452619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452619 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30452619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7981755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilylpropargyl Alcohol
CAS 5272-36-6
Fórmula molecular C6H12OSi
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol, (3-Hydroxy-1-propynyl)trimethylsilane, 1-(Trimethylsilyl)-1-propyn-3-ol, 3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol, 3-(Trimethylsilyl)propargyl Alcohol, 3-Trimethylsilylyprop-2-ynol, Hydroxymethyl(trimethylsilyl)acetylene, NSC 617397
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,5H2,1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)C#CCO
Nombre IUPAC 3-trimetilsililprop-2-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 128.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0657