Learn More
Trifluorometansulfonato de trimetilsililo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494204 10 g 10 g
11404214 50 g 50 g
11414214 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494204 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12535.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27607-77-8 | C4H9F3O3SSi | 222.253 g/mol
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate is used to prepare powerful Lewis acid, difluoroboron triflate etherate in acetonitrile solvent. It is also used as a reagent in a Dieckmann-like cyclization of ester-imides and diesters. Further, it is used in the conversion of carbonyl compounds to their enol ethers. It is also employed for chemical glycosylation reactions. Its reactivity is similar to trimethylsilyl chloride and is also involved in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometansulfonato de trimetilsililo se utiliza para preparar ácido Lewis potente, el eterato de triflato de difluoroborón en disolvente de acetonitrilo. También se utiliza como reactivo en una ciclización similar a Dieckmann de ester-imidas y diésteres. Además, se utiliza en la conversión de compuestos carbonilo a sus éteres enólicos. También se emplea para reacciones químicas de glicosilación. Su reactividad es similar al cloruro de trimetilsililo y también participa en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con hidrocarburos alifáticos y aromáticos, haloalcanos y éteres. Inmiscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad y el aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27607-77-8
Fórmula molecular C4H9F3O3SSi
Peso molecular (g/mol) 222.253
Número MDL MFCD00000406
Clave InChI FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
PubChem CID 65367
Nombre IUPAC trimetilsililo trifluorometanosulfonato
SMILES C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Densidad 1.225
Punto de ebullición 39°C to 40°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Fórmula lineal (CH3)3SiSO3CF3
Índice de refracción 1.36
Cantidad 10 g
Número UN UN2924
Beilstein 1868911
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9719
Información de solubilidad Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,haloalkanes and ethers. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.26
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate