Learn More
Trimetilsilil(trifluorometano), TRC
Código de producto. 30456545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456545 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30456545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79693025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl(trifluoromethane)
CAS 81290-20-2
Fórmula molecular C4H9F3Si
Cantidad 25 g
Sinónimo (Trifluoromethyl)trimethylsilane, Reagents','Ruppert's, Ruppert's reagent, Trifluoro(trimethylsilyl)methane, Trimethyl(trifluoromethyl)silane, Trimethylsilyl(trifluoromethyl)silane, Trimethylsilyltrifluoromethane
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9F3Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)C(F)(F)F
Nombre IUPAC trimetil(trifluorometilo)silano
Peso molecular (g/mol) 142.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0426