Learn More
Trimetilsilil(trifluorometano), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethylsilyl(trifluoromethane) |
| CAS | 81290-20-2 |
| Fórmula molecular | C4H9F3Si |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (Trifluoromethyl)trimethylsilane, Reagents','Ruppert's, Ruppert's reagent, Trifluoro(trimethylsilyl)methane, Trimethyl(trifluoromethyl)silane, Trimethylsilyl(trifluoromethyl)silane, Trimethylsilyltrifluoromethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9F3Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | trimetil(trifluorometilo)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 142.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0426 |