Learn More
Trimetilsilil trifluoroacetato, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10667012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10667012 25 g Frasco de vidrio 25 g
15274684 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215970250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 400-53-3
Fórmula molecular C5H9F3O2Si
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00000413
Clave InChI VIYXXANHGYSBLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl trifluoroacetate, trimethylsilyltrifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, trimethylsilyl ester, trifluoroacetic acid trimethylsilyl ester, tms trifluoroacetate, acmc-1ago5, cf3c o osi ch3 3, trimethylsilyl-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid, tms derivative
PubChem CID 67863
Nombre IUPAC trimetilsilil 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl trifluoroacetate
Nombre de nota 96%
Color Blanco
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 88.0°C to 90.0°C
Temperatura de inflamación 0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CO2Si(CH3)3
Índice de refracción 1.3350 to 1.3380
Cantidad 25 g
Beilstein 04,IV,4004
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsilyl trifluoroacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación