Learn More
(Trimetilsililo)cloruro de metilmagnesio, solución de 1,3 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10746753 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10746753 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10287212 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10746753 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377468000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 13170-43-9 | C4H11ClMgSi | 146.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13170-43-9 , 109-99-9 , 108-88-3
Fórmula molecular C4H11ClMgSi
Peso molecular (g/mol) 146.97
Número MDL MFCD00009916
Clave InChI NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo trimethylsilylmethylmagnesium chloride, tmsch2mgcl, trimethylsilyl methylmagnesium chloride, trimethylsilyl methyl magnesium chloride, trimethylsilyl methylmagnesium chloride solution, me3sich2mgcl, naqatmjwcjchoz-uhfffaoysa-m, chlorotrimethylsilylmethyl magnesium, trimethylsiylmethylmagnesium chloride
PubChem CID 2734900
SMILES C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
Color Incoloro a verde
Nombre de nota 1.1M Solution in THF
% mín. CAS 18.37, 80.22
% máx. CAS 19.78, 81.63
Fórmula lineal (CH3)3Si-CH2-MgCl
Concentración 1.2 to 1.5M
Fieser 16,118; 15,343; 12,540; 06,636; 05,724; 10,433
Densidad 1.0400g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently with water.
Nombre IUPAC [(chloromagnesio)methyl]trimethylsilane
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.97
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.04
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Sólido de fusión baja
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride, 1.1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.