Learn More
Cloruro (trimetilsilil)metilmagnesio, 0,5 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451426 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15451426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54635.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13170-43-9 | C4H11ClMgSi | 146.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
CAS 13170-43-9
Fórmula molecular C4H11ClMgSi
Fórmula lineal (CH3)3SiCH2MgCl
Número MDL MFCD00009916
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo trimethylsilylmethylmagnesium chloride, tmsch2mgcl, trimethylsilyl methylmagnesium chloride, trimethylsilyl methyl magnesium chloride, trimethylsilyl methylmagnesium chloride solution, me3sich2mgcl, naqatmjwcjchoz-uhfffaoysa-m, chlorotrimethylsilylmethyl magnesium, trimethylsiylmethylmagnesium chloride
Clave InChI NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
Nombre IUPAC [(chloromagnesio)methyl]trimethylsilane
Peso molecular (g/mol) 146.97
PubChem CID 2734900
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in 2-MeTHF