Learn More
(Trimetilsililo)metillitio, solución de 0,7 M (al 10 % de peso) en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10366654 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10366654 100 mL 100 ML
10183064 800 mL 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366654 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    180.00€ / 100 ml
    Ahorro 6.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1822-00-0 | C4H11LiSi | 94.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Trimethylsilyl)methyllithium
Nombre de nota 0.8M (12 wt%) solution in hexanes
CAS 1822-00-0, 92112-69-1, 92112-69-1
% mín. CAS 7.0, 86.0
% máx. CAS 14.0, 93.0
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 0.6500g/mL
Punto de ebullición 65.0°C to 70.0°C
Temperatura de inflamación −40°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C4H11LiSi
Fórmula lineal LiCH2Si(CH3)3
Número MDL MFCD00010747
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.65
Sinónimo trimethylsilyl methyllithium, trimethylsilyl methyl lithium, lich2sime3, pubchem18144, tms-ch2li, lithiomethyltrimethylsilane, acmc-1bvf0, trimethylsilylmethyl lithium
Clave InChI KVWLUDFGXDFFON-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[CH2-]
Nombre IUPAC litio; metanidil (trimetil)silano
Peso molecular (g/mol) 94.16
PubChem CID 3482579
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.16
Porcentaje de pureza 7 to 14 wt%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Trimethylsilyl)methyllithium, 0.7M (10wt%) solution in hexanes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, branched andlinear, Trimethylsilylmethyl lithium