Learn More
Isotiocianato de trimetilsililo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322086 5 g 5 g
11332086 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03277.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2290-65-5 | C4H9NSSi | 131.268 g/mol
Trimethylsilyl isothiocyanate is used as derivatizing reagent during the synthesis of amino acid thiohydantoins. It participates in ring opening reaction of N-substituted aziridines and cyclohexene oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de trimetilsililo se utiliza como reactivo derivatizante durante la síntesis de tiohidantoínas de aminoácidos. Participa en la reacción de apertura de anillo de aziridinas N-substituidas y óxido de ciclohexeno.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Los materiales incompatibles son agentes oxidantes fuertes, alcoholes, bases fuertes, aminas y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2290-65-5
Fórmula molecular C4H9NSSi
Peso molecular (g/mol) 131.268
Número MDL MFCD00004797
Clave InChI XLTUPERVRFLGLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl isothiocyanate, silane, isothiocyanatotrimethyl, trimethylsilylisothiocyanate, isothiocyanato trimethyl silane, tmsisothiocyanate, tms-isothiocyanate, acmc-1clhj, trimethylsilyl-isothiocyanate, trimethylsilyl isothio-cyanate
PubChem CID 75297
Nombre IUPAC isotiocianatio(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl isothiocyanate
Punto de fusión -33°C
Densidad 0.932
Punto de ebullición 143°C to 144°C
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.482
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Beilstein 1745262
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.27
Porcentaje de pureza 94%