Learn More
Isocianato de trimetilsilil, TRC
Código de producto. 30456389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456389 5 g 5 g
30455190 100 mg 100 miligramos
30452539 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7981985G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1118-02-1
Fórmula molecular C4 H9 N O Si
Peso molecular (g/mol) 115.206
Sinónimo Isocyanic Acid Trimethylsilyl Ester, Orgatix SI 130, Trimethylisocyanatosilane, Trimethylsilyl iIsocyanate
Nombre IUPAC isocianato(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl isocyanate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NOSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.045