Learn More
Isocianato de trimetilsililo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440473 250 g 250 g
11420473 10 g 10 g
11430473 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440473 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12633.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1118-02-1 | C4H9NOSi | 115.21 g/mol
Trimethylsilyl isocyanate is used in the preparation of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones. It finds application in the carbamoylation of aromatic hydrocarbons and alcohols. It is also used in the preparation of primary amides from Grignard reagents. Further, it is used in the synthesis of cyclic imides. It is also utilized for the synthesis of trifluoroacetyl isocyanate and cyclic imides. In addition to this, it is employed in the conversion of isocyanates to carbodiimides using cyclopentadienyl Mn(CO)3 catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de trimetilsililo se utiliza en la preparación de 1-no sustituido 4-(dialquilamino) imidazolin-2-onas. Se aplica en la carbamilación de hidrocarburos aromáticos y alcoholes. También se utiliza en la preparación de amidas primarias a partir de los reactivos de Grignard. Además, se utiliza en la síntesis de imidas cíclicas. También se utiliza en la síntesis de isocianato de trifluoroacetilo e imidas cíclicas. Asimismo, se emplea en la conversión de isocianatos a carbodiimidas mediante la catálisis de Mn(CO)3 de ciclopentadienilo.
Solubilidad
Miscible con éteres y o-diclorobenceno.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases fuertes, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1118-02-1
Fórmula molecular C4H9NOSi
Peso molecular (g/mol) 115.21
Número MDL MFCD00001993
Clave InChI NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl isocyanate, silane, isocyanatotrimethyl, trimethylsilylisocyanate, isocyanato trimethyl silane, trimethylisocyanatosilane, tmsisocyanate, tms isocyanate, tms-isocyanate, tms isocynate
PubChem CID 70696
Nombre IUPAC isocianato(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl isocyanate
Punto de fusión -49°C
Densidad 0.859
Punto de ebullición 90°C to 92°C
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.396
Cantidad 250 g
Número UN UN2478
Beilstein 1744962
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Miscible with ethers and o-dichlorobenzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.21
Porcentaje de pureza 94%