Learn More
(Trimetilsilil)diazometano, solución de 2 M en éter dietílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10356294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
5 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356294 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10633975 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10492694 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10356294 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397620050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18107-18-1 , 60-29-7
Fórmula molecular C4H10N2Si
Peso molecular (g/mol) 114.23
Número MDL MFCD00053946
Clave InChI ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
Nombre IUPAC Silano de diazometilo(trimetil)
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Trimethylsilyl)diazomethane
Nombre de nota Approx. 2M solution in diethyl ether
% mín. CAS 28.19, 67.36
% máx. CAS 32.64, 71.81
Color Blanco
Densidad 0.7700g/mL
Temperatura de inflamación −35°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Trimethylsilyl)diazomethane, ca. 2M solution in diethylether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.