Learn More
(Trimetilsilil)diazometano, solución de 2 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10801681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10801681 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10801681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429201000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Trimethylsilyl)diazomethane
CAS 18107-18-1, 60-29-7
% mín. CAS 28.19, 67.36
% máx. CAS 32.64, 71.81
Color Incolora
Densidad 0.7700g/mL
Temperatura de inflamación −35°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C4H10N2Si
Número MDL MFCD00053946
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.77
Sinónimo trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
Clave InChI ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC Silano de diazometilo(trimetil)
Peso molecular (g/mol) 114.23
PubChem CID 167693
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Trimethylsilyl)diazomethane, ca. 2M solution in diethylether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.