Learn More
(Trimetilsilil)diazometano, solución 2M en hexanos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10609433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
5 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10609433 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10413962 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10401923 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
11925861 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10609433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 385331000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00€
    650.65€ / 100 ml
    Ahorro 94.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18107-18-1 , 92112-69-1
Fórmula molecular C4H10N2Si
Peso molecular (g/mol) 114.22
Clave InChI ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
Nombre IUPAC Silano de diazometilo(trimetil)
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Trimethylsilyl)diazomethane
% mín. CAS 32.15, 64.47
% máx. CAS 35.54, 67.85
Color Amarillo
Densidad 0.6750g/mL
Punto de ebullición 96.0°C
Temperatura de inflamación −23°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiCHN2
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.675
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.22
Grado Técnico
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.