Learn More
(Trimetilsilil)diazometano, solución 2M en hexanos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10413962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
5 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10413962 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10401923 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10609433 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
11925861 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10413962 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 385330050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.60€
    71.65€ / 5 ml
    Ahorro 12.95€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18107-18-1 , 92112-69-1
Fórmula molecular C4H10N2Si
Peso molecular (g/mol) 114.22
Clave InChI ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
Nombre IUPAC Silano de diazometilo(trimetil)
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Trimethylsilyl)diazomethane
% mín. CAS 32.15, 64.47
% máx. CAS 35.54, 67.85
Color Amarillo
Densidad 0.6750g/mL
Punto de ebullición 96.0°C
Temperatura de inflamación −23°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiCHN2
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.675
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.22
Grado Técnico
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.