Learn More
Cianuro de trimetilsililo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582601 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10666052 25 g Frasco de vidrio 25 g
10543124 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11965811 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10582601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199560050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7677-24-9 | C4H9NSi | 99.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7677-24-9
Fórmula molecular C4H9NSi
Peso molecular (g/mol) 99.21
Número MDL MFCD00001765
Clave InChI LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide
PubChem CID 82115
Nombre IUPAC trimetilsililformonitrilo
SMILES C[Si](C)(C)C#N
Especificaciones
Punto de ebullición 114.0°C to 117.0°C
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl cyanide
Punto de fusión 11.0°C
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3)3SiCN
Fieser 04,542; 05,720; 06,632; 07,397; 08,133; 09,127; 10,112; 11,147; 12,148; 13,87; 14,107; 15,102; 17,89; 01,979; 04,418; 06,503; 08,433
Temperatura de inflamación 1°C
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.21
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3880 to 1.3920
Gravedad específica 0.744
Densidad 0.7440g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.