Learn More
Bromoacetato de trimetilsililo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438789 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15438789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00961.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 68°C to 69°C (17mmHg)
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl bromoacetate
CAS 18291-80-0
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Fórmula molecular C5H11BrO2Si
Número MDL MFCD00000187
Número UN UN2920
Beilstein 1927560
Sinónimo trimethylsilyl bromoacetate, bromoacetic acid trimethylsilyl ester, acetic acid, bromo-, trimethylsilyl ester, acmc-209ek0, trimethylsilyl monobromoacetate, trimethylsilylbromoacetate, bromoacetic acid, tms derivative, zchhfmwudhxpfn-uhfffaoysa
Clave InChI ZCHHFMWUDHXPFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)OC(=O)CBr
Nombre IUPAC trimetilsililo 2-bromoacetato
Peso molecular (g/mol) 211.13
PubChem CID 87554
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.13
Porcentaje de pureza ≥98%