Learn More
Trimethylsilyl bromoacetate, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10582231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582231 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10582231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215990050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl bromoacetate
Nombre de nota 98%
CAS 18291-80-0
Color Yellow
Densidad 1.28g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H11BrO2Si
Fórmula lineal BrCH2CO2Si(CH3)3
Índice de refracción 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00000187
Cantidad 5 g
Sinónimo trimethylsilyl bromoacetate, bromoacetic acid trimethylsilyl ester, acetic acid, bromo-, trimethylsilyl ester, acmc-209ek0, trimethylsilyl monobromoacetate, trimethylsilylbromoacetate, bromoacetic acid, tms derivative, zchhfmwudhxpfn-uhfffaoysa
Clave InChI ZCHHFMWUDHXPFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)OC(=O)CBr
Nombre IUPAC trimetilsililo 2-bromoacetato
Peso molecular (g/mol) 211.13
PubChem CID 87554
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.14
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid