Learn More
Trimetilsily Azide, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethylsilyl Azide |
| CAS | 4648-54-8 |
| Fórmula molecular | C3H9N3Si |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Azidotrimethylsilane, Trimethylazidosilane, Trimethylsilicon Azide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | azido(trimetil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 115.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0566 |