Learn More
Azida de trimetilsililo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362685 5 g 5 g
11372685 25 g 25 g
11382685 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00173.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4648-54-8 | C3H9N3Si | 115.21 g/mol
Trimethylsilyl azide is used as an azidonation reagent for amines, amides, aldehydes and ketones. It is involved in the preparation of alfa- and beta-siloxy azides from carbonyl compounds and epoxides. It is also used in the preparation of heterocyclic compounds and also acts as an effective substitute for hydrazoic acid. Further, it is used in the Oseltamivir total synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La azida de trimetilsililo se utiliza como reactivo de azidonación para aminas, amidas, aldehídos y cetonas. Participa en la preparación de azidas de alfa y beta-siloxi a partir de compuestos carbonílicos y epóxidos. También se utiliza en la preparación de compuestos heterocíclicos y actúa como sustituto eficaz del ácido hidrazóico. Además, se usa en la síntesis total del oseltamivir.
Solubilidad
Miscible con tolueno, diclorometano, éter dietílico y la mayoría de disolventes orgánicos.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4648-54-8
Fórmula molecular C3H9N3Si
Peso molecular (g/mol) 115.21
Número MDL MFCD00001986
Clave InChI SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
PubChem CID 78378
SMILES C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl azide
Punto de fusión -95°C
Densidad 0.872
Punto de ebullición 95°C to 99°C
Temperatura de inflamación 6°C (42°F)
Índice de refracción 1.414
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Beilstein 1903730
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with toluene,dichloromethane,diethyl ether and most organic solvents.
Nombre IUPAC azidotrimetilsilano
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.21
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsilyl azide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl azide