Learn More
(Trimetilsilil)acetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425273 100 g 100 g
11405273 5 g 5 g
11415273 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425273 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12856.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1066-54-2 | C5H10Si | 98.22 g/mol
(Trimethylsilyl)acetylene is used in the preparation of trimethylsilanyl-propiolic acid ethyl ester by reacting with carbonochloridic acid ethyl ester as well as in the synthesis of iodoalkenes by radical addition of perfluoroalkyl iodides. It is used as a nucleophile in Friedel-Crafts type acylations and alkylations reactions, as a ligand in organometallic chemistry and an useful reagent in cycloaddition reactions. It acts as a precursor to lithium trimethylsilylacetylide It finds application in the synthesis of (±)-estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (trimetilsilil)acetileno se utiliza en la preparación de éster etílico de ácido trimetilsilanilo-propiólico mediante reacción con éster etílico de ácido carbonoclorhídrico, así como en la síntesis de yodoalquenos mediante adición radical de yoduros de perfluoroalquilo. Se utiliza como nucleófilo en las reacciones de acilaciones y alquilaciones de tipo Friedel-Crafts, como ligando en química organometálica y como reactivo útil para reacciones de cicloadición. Actúa como precursor del trimetilsililacetílido de litio. Se aplica en la síntesis de (±)-estrona.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-54-2
Fórmula molecular C5H10Si
Peso molecular (g/mol) 98.22
Número MDL MFCD00008569
Clave InChI CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
PubChem CID 66111
Nombre IUPAC etinil(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)C#C
Especificaciones
Punto de ebullición 52°C to 53°C
Nombre del producto químico o material (Trimethylsilyl)acetylene
Cantidad 100 g
Fórmula lineal HC≡CSi(CH3)3
Número UN UN1993
Beilstein 906752
Temperatura de inflamación <−34°C (−29°F)
Información de solubilidad Miscible with organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.22
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.39
Densidad 0.71
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Trimethylsilyl)acetylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (Trimethylsilyl)acet