Learn More
(Trimetilsilil)acetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(Trimethylsilyl)acetylene is used in the preparation of trimethylsilanyl-propiolic acid ethyl ester by reacting with carbonochloridic acid ethyl ester as well as in the synthesis of iodoalkenes by radical addition of perfluoroalkyl iodides. It is used as a nucleophile in Friedel-Crafts type acylations and alkylations reactions, as a ligand in organometallic chemistry and an useful reagent in cycloaddition reactions. It acts as a precursor to lithium trimethylsilylacetylide It finds application in the synthesis of (±)-estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El (trimetilsilil)acetileno se utiliza en la preparación de éster etílico de ácido trimetilsilanilo-propiólico mediante reacción con éster etílico de ácido carbonoclorhídrico, así como en la síntesis de yodoalquenos mediante adición radical de yoduros de perfluoroalquilo. Se utiliza como nucleófilo en las reacciones de acilaciones y alquilaciones de tipo Friedel-Crafts, como ligando en química organometálica y como reactivo útil para reacciones de cicloadición. Actúa como precursor del trimetilsililacetílido de litio. Se aplica en la síntesis de (±)-estrona.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 52°C to 53°C |
| Nombre del producto químico o material | (Trimethylsilyl)acetylene |
| Cantidad | 5 g |
| Temperatura de inflamación | <−34°C (−29°F) |
| Índice de refracción | 1.39 |
| Densidad | 0.71 |
| Fórmula lineal | HC≡CSi(CH3)3 |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 906752 |
| Información de solubilidad | Miscible with organic solvents. |
| Mostrar más |