Learn More
Trimethylsilyl acetate 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10455285 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g; Glass bottle
Código de producto.
10455285 100g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10455285 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391981000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl acetate
CAS 2754-27-0
Densidad 0.8840g/mL
Punto de ebullición 102.0°C to 104.0°C
Temperatura de inflamación 19°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H12O2Si
Fórmula lineal CH3COOSi(CH3)3
Índice de refracción 1.3870 to 1.3890
Número MDL MFCD00008695
Cantidad 100g
Gravedad específica 0.884
Sinónimo acetoxytrimethylsilane, trimethylacetoxysilane, acetato trimethylsilane, acetic acid trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, acetate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1-acetate, tmsoac, o-trimethylsilylacetate, trimethylsilyl acetate
Clave InChI QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC trimethylsilyl acetate
Peso molecular (g/mol) 132.234
PubChem CID 75988
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.23
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsilyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.