Learn More
Acetato de trimetilsililo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449527 100 g 100 g
11439527 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22037.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2754-27-0 | C5H12O2Si | 132.234 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2754-27-0
Fórmula molecular C5H12O2Si
Peso molecular (g/mol) 132.234
Número MDL MFCD00008695
Clave InChI QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetoxytrimethylsilane, trimethylacetoxysilane, acetato trimethylsilane, acetic acid trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, acetate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1-acetate, tmsoac, o-trimethylsilylacetate, trimethylsilyl acetate
PubChem CID 75988
Nombre IUPAC acetato de trimetilsililo
SMILES CC(=O)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl acetate
Punto de fusión -32°C
Densidad 0.884
Punto de ebullición 107°C
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Fórmula lineal CH3CO2Si(CH3)3
Índice de refracción 1.388
Cantidad 100 g
Número UN UN3272
Beilstein 1744463
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.24
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsilyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl acetate