Learn More
Trimetilsilil 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonil)acetato, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347029 5 g 5 g
15447625 1 g 1 g
11357029 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26857.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120801-75-4 | C5H9F3O4SSi | 250.26 g/mol
Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate is an fluoroalkylation agent, reactant for preparation of difluorocyclopropenes, preparation of difluorocarbene reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonil)acetato de trimetilsililo es un agente de fluoroalquilación, un reactivo para la preparación de difluorociclopropenos y para la preparación de reactivos de difluorocarbeno.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120801-75-4
Fórmula molecular C5H9F3O4SSi
Peso molecular (g/mol) 250.26
Número MDL MFCD02093343
Clave InChI XHVSCKNABCCCAC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778022
Nombre IUPAC trimetilsilil 2,2-difluoro-2-fluorosulfonilacetato
SMILES C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Densidad 1.27
Punto de ebullición 156°C
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Índice de refracción 1.367
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Sinónimo trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetate, trimethylsilyl 2-fluorosulfonyl difluoroacetate, trimethylsilyl2-fluorosulphonyl difluoroacetate, trimethylsilyl fluorosulfonyldifluoroacetate, trimethylsilyl difluoro fluorosulfonyl acetate, trimethylsilyl 2-fluorosulphonyl difluoroacetate, 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetic acid trimethylsilyl ester, pubchem22642, g00021-watson-int, acmc-1c7yr
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.27
Porcentaje de pureza 94%