Learn More
Trimetilsilanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15545286 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15545286 5 g 5 g
15555286 25 g 25 g
15565286 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15545286 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 458570050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1066-40-6 | C3H9LiOSi | 96.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-40-6
Fórmula molecular C3H9LiOSi
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD02751657
Clave InChI OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
PubChem CID 66110
Nombre IUPAC hidroxi(trimetil)silano
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylsilanol
Punto de fusión -12.0°C
Densidad 0.8140g/mL
Punto de ebullición 98.0°C
Temperatura de inflamación 4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (CH3)3SiOH
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.814
Información de solubilidad Solubility in water: 0.995g/L.
Viscosidad 4 mPas (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.2
Porcentaje de pureza ≥97.5% (GC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsilanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.