Learn More
Trimetilsilanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417788 5 g 5 g
15427788 25 g 25 g
15437788 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15417788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61276.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1066-40-6 | C3H10OSi| 90.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El trimetilsilanol se utiliza como capa hidrofóbica en superficies de silicato. Se usa como agente antimicrobiano.
Solubilidad
Soluble en agua (1,00 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1066-40-6
Fórmula molecular C3H9LiOSi
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD02751657
Clave InChI OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
PubChem CID 66110
Nombre IUPAC hidroxi(trimetil)silano
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Especificaciones
Punto de ebullición 98°C to 100°C
Nombre del producto químico o material Trimethylsilanol
Cantidad 5 g
Fórmula lineal (CH3)3SiOH
Número UN UN1993
Beilstein 1361356
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Información de solubilidad Soluble in water (1.00mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.2
Porcentaje de pureza 95%
Densidad 0.814