Learn More
Ácido trimetilpirúvico, 60% aprox. sol. acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497256 250 g 250 g
11487256 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25582.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 815-17-8 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 815-17-8
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.143
Número MDL MFCD00154352
Clave InChI IAWVHZJZHDSEOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethyl-2-oxobutyric acid, trimethylpyruvic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl-2-oxo, pyruvic acid, trimethyl, glyoxylic acid, tert-butyl, unii-29cl615clh, 3,3-dimethyl-2-oxo-butanoic acid, butyric acid, 3,3-dimethyl-2-oxo, tert-butylglyoxylic acid, trimethlpyruvic acid
PubChem CID 13150
Nombre IUPAC ácido 3,3-dimetil-2-oxobutanoico
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylpyruvic acid
Fórmula lineal (CH3)3CCOCO2H
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Sensibilidad May form a precipitate
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈60 % ac.Solución