Learn More
Trimetilfroroglucinol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Trimethylphloroglucinol |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-4-7(10)5(2)9(12)6(3)8(4)11/h10-12H,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.079 |