Learn More
Trimetilfenilestaño, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Trimethylphenyltin |
| CAS | 934-56-5 |
| Fórmula molecular | C9H14Sn |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phenyltrimethylstannane, Phenyltrimethyltin, Trimethylmonophenyltin, Trimethylphenylstannane, Trimethylstannylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5.3CH3.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H3; |
| SMILES | C[Sn](C)(C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | trimetil(fenil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 240.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0117 |