Learn More
Yoduro de trimetilfenilamonio, TRC
Código de producto. 30454572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454572 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30454572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796640500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylphenylammonium Iodide
CAS 98-04-4
Fórmula molecular C9H14IN
Cantidad 500 mg
Sinónimo Trimethylanilinium Iodide, Phenyltrimethylammonium Iodide, N,N,N-Trimethylanilinium Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N.HI/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
Nombre IUPAC trimetil(fenil)azanio; yoduro
Peso molecular (g/mol) 263.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0171