Learn More
Yoduro de trimetilfenilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethylphenylammonium Iodide |
| CAS | 98-04-4 |
| Fórmula molecular | C9H14IN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Trimethylanilinium Iodide, Phenyltrimethylammonium Iodide, N,N,N-Trimethylanilinium Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N.HI/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].C[N+](C)(C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | trimetil(fenil)azanio; yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 263.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.0171 |