Learn More
Trimetiloxonio tetrafluoroborato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432178 250 g 250 g
11412178 10 g 10 g
11422178 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15175.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 420-37-1 | C3H9BF4O | 147.91 g/mol
Trimethyloxonium tetrafluoroborate act as a avmethylating agent and activates C-X multiple bonds. It is involved in the esterification of polyfunctional carboxylic acids. It acts as a catalyst in the polymerization of cyclic sulfides and ethers. Further, it is used in Beckmann rearrangement of oximes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trimetiloxonio tetrafluoroborato actúa como agente de metilatación y activa los enlaces múltiples C-X. Participa en la esterificación de ácidos carboxílicos polifuncionales. Actúa como catalizador en la polimerización de sulfuros y éteres cíclicos. Además, se utiliza en el reordenamiento de oximas de Beckmann.
Solubilidad
Soluble en nitrobenceno, nitrometano, cloroformo, acetona caliente, dióxido de azufre líquido. Ligeramente soluble en diclorometano. Insoluble en disolventes orgánicos comunes.
Notas
Higroscópico. Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 420-37-1
Fórmula molecular C3H9BF4O
Peso molecular (g/mol) 147.91
Número MDL MFCD00011798
Clave InChI CZVZBKHWOFJNCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyloxonium tetrafluoroborate, trimethyloxidanium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide; trimethyloxidanium, trimethyloxonium fluoborate, acmc-209jn1, ksc236c1n, trimethyloxonium tetrafluroborate, trimethyloxonium tetrafloroborate, trimethyloxonium tetrafluorborate, trimethyloxonium tetraflouroborate
PubChem CID 2735153
SMILES C[O+](C)C.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyloxonium Tetrafluoroborate
Punto de fusión ∽190°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Cantidad 250 g
Beilstein 3597303
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in nitrobenzene,nitromethane,chloroform,hot acetone,liquid sulfur dioxide. Slightly soluble in dichloromethane. Insoluble in common organic solvents.
Nombre IUPAC trimetiloxidanio;tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.91