Learn More
Tetrafluoroborato de trimetiloxonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10750682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10750682 10 g Frasco de vidrio 10 g
10311361 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10750682 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421960100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 420-37-1 | C3H9BF4O | 147.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 420-37-1
Fórmula molecular C3H9BF4O
Peso molecular (g/mol) 147.91
Número MDL MFCD00011798
Clave InChI CZVZBKHWOFJNCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyloxonium tetrafluoroborate, trimethyloxidanium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide; trimethyloxidanium, trimethyloxonium fluoborate, acmc-209jn1, ksc236c1n, trimethyloxonium tetrafluroborate, trimethyloxonium tetrafloroborate, trimethyloxonium tetrafluorborate, trimethyloxonium tetraflouroborate
PubChem CID 2735153
Nombre IUPAC trimetiloxidanio;tetrafluoroborato
SMILES C[O+](C)C.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 200°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3OBF4
Cantidad 10 g
Número UN 3261
Fieser 01,1232; 03,438; 04,314; 05,541; 13,327
Índice Merck 15, 9889
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.91
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.