Learn More
Tris[3-(2-metilaziridin-1-il)propionato] de trimetilolpropano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438715 5 g 5 g
15428715 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33949.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64265-57-2 | C24H41N3O6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64265-57-2
Fórmula molecular C24H41N3O6
Número MDL MFCD00192542
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.08
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.61